Learn More
Cineole, Mikromol™
Codice prodotto. 17921666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921666 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17921666 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1763.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cineole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Nomi componenti o analita Eucalyptol (1,8-Cineole)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H18 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
InChI Formula InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
IUPAC Name 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Quantità 250 mg
Peso formulazione 154.1358 g/mol