Learn More
Cinmethylin, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cinmethylin |
| CAS | 87818-31-3 |
| Nomi componenti o analita | Cinmethylin |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C18 H26 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-, exo-(±)-, rel-(1R,2S,4S)-1-Methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane, (±)-2-exo-(2-Methylbenzyloxy)-1-methyl-4-isopropyl-7-oxabicycl |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H26O2/c1-13(2)18-10-9-17(4,20-18)16(11-18)19-12-15-8-6-5-7-14(15)3/h5-8,13,16H,9-12H2,1-4H3/t16-,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@]12CC[C@](C)(O1)[C@@H](C2)OCc3ccccc3C |
| IUPAC Name | (1S,2R,4R)-1-methyl-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-4-propan-2-yl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane |
| Vedi altri risultati |