Learn More
Cinnabarinic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cinnabarinic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21) |
| Peso formulazione | 300.0382 |
| Percent Purity | >95% |