Learn More
Cinnabarinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138211
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138211 25 mg 25mg
30137065 10 mg 10mg
30003543 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138211 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC44200025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 606-59-7
Formula molecolare C14 H8 N2 O6
Molecular Weight (g/mol) 300.22
Sinonimo 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, 2-amino-3-oxo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid (ACI), Cinnabaric acid, Cinnabarinic acid, Cinnavalininic acid
IUPAC Name 2-amino-3-oxophenoxazine-1,9-dicarboxylic acid
SMILES NC1=C(C(=O)O)C2=Nc3c(OC2=CC1=O)cccc3C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnabarinic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
Peso formulazione 300.0382
Percent Purity >95%