Learn More
Cinnamaldehyde, TRC
Codice prodotto. 18092230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18092230 50 g 50g
18011740 10 g 10g
18001540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18092230 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC44200550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-55-2
Formula molecolare C9 H8 O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Sinonimo Cinnamaldehyde (8CI), 3-Phenyl-2-propenal, 3-Phenyl-2-propen-1-al, 3-Phenyl-2-propenaldehyde, 3-Phenyl-2-propene-1-al, 3-Phenylacrolein, 3-Phenylacrylaldehyde, 3-Phenylpropenal, Abion CA, Benzylideneacetaldehyde, Cassia aldehyde, Cinnacure, Cinnamal, Cinnamic aldehyde, Cinnamite, Cinnamyl aldehyde, NSC 16935, NSC 40346, Phenylacrolein, XC 800, Zimtaldehyde, β-Phenylacrolein
IUPAC Name 3-phenylprop-2-enal
SMILES O=CC=Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamaldehyde
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
Peso formulazione 132.0575
Percent Purity >95%