Learn More
Cinnamamide, 97%, predominantly trans
Codice prodotto. 10615722 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615722 5 g Bottiglia in vetro 5g
10158003 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10615722 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110360050
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-79-4
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD00008033
InChI Key APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
PubChem CID 5273472
ChEBI CHEBI:76320
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamamide
Nota nome Predominantly trans
Punto di fusione 146.0°C to 150.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCONH2
Quantità 5 g
Beilstein 09, 587
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cinnamamide, predominantly trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico