Learn More
Cinnamamide, predominantly trans, 97%
Codice prodotto. 11485473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485473 100 g 100g
11465473 5 g 5g
11475473 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485473 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13429.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-79-4
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00008033
InChI Key APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
PubChem CID 5273472
ChEBI CHEBI:76320
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamamide
Nota nome predominantly trans
Punto di fusione 145°C to 149°C
Quantità 100 g
Beilstein 2040577
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 97%