Learn More
Cinnamonitrile, 97%, predominantly trans
Descrizione
Cinnamonitrile is a parent compound whose derivatives can be applied as corrosion inhibitors for API J55 steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cinnamonitrile is a parent compound whose derivatives can be applied as corrosion inhibitors for API J55 steel.
Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Notes
Air & light sensitive. Store in dark. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cinnamonitrile |
| Nota nome | predominantly trans |
| Punto di fusione | 18°C to 20°C |
| Densità | 1.029 |
| Punti di ebollizione | 253°C to 254°C |
| Punto d'infiammabilità | 126°C (259°F) |
| Indice di rifrazione | 1.602 |
| Quantità | 25 g |
| Sensibilità | Air and light sensitive |
| Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cinnamonitrile, predominantly trans
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Cinnamonitrile