Learn More
Cinnamoyl chloride, 98%, predominantly trans
Codice prodotto. 10316030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316030 100 g Bottiglia in vetro 100g
10416720 5 g Bottiglia in vetro 5g
10687632 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10316030 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 110391000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 102-92-1 | C9H7ClO | 166.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-92-1
Formula molecolare C9H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 166.61
Numero MDL MFCD00000732
InChI Key WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
PubChem CID 5354261
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamoyl chloride
Nota nome 98%
Punto di fusione 33.0°C to 37.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 256.0°C to 258.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCOCl
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 2301
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and esters,soluble in dioxane,very soluble in logroin
Peso formulazione 166.61
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid