Learn More
Cinnamyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11499943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499943 250 g 250g
11489943 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499943 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13025.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
Solubility
Soluble in water 1.8 g/L (20°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-54-1
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.178
Numero MDL MFCD00002921
InChI Key OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamyl alcohol
Punto di fusione 32°C to 35°C
Densità 1.044
Punti di ebollizione 257°C to 258°C
Punto d'infiammabilità 126°C (258°F)
Odore Pleasant
Formula lineare C6H5CH=CHCH2OH
Quantità 250 g
Beilstein 1903999
Indice di Merck 14,2302
Informazioni di solubilità Soluble in water 1.8g/L (20°C).
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cinnamyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinnamyl alcohol