Learn More
Cinnamyl alcohol, 98% trans
Codice prodotto. 10755041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10755041 100 g Bottiglia in vetro 100g
10746361 5 g Bottiglia in vetro 5g
10645772 250 g Bottiglia in vetro 250g
10316890 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10755041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148521000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-54-1
Formula molecolare C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00002921
InChI Key OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamyl alcohol
Nota nome 98%
Punto di fusione 31.0°C to 35.0°C
Colore White
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 258.0°C
Punto d'infiammabilità 126°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCH2OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 570
Indice di Merck 15, 2303
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 98% trans
Forma fisica Fused Low Melting Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cinnamyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.