Learn More
Cinnamyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30179052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179052 10 g 10g
30179021 50 g 50g
30179143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179052 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC44211010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-54-1
Formula molecolare C9 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Sinonimo Cinnamyl alcohol (6CI,8CI), 3-Phenyl-2-propen-1-ol, 1-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, 1-Phenylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-1-phenylprop-1-ene, 3-Phenyl-2-propene-1-ol, 3-Phenyl-2-propenol, 3-Phenylallyl alcohol, Cinnamic alcohol, NSC 623440, NSC 8775, Styrone, Styryl alcohol, Styryl carbinol, γ-Phenylallyl alcohol
IUPAC Name 3-phenylprop-2-en-1-ol
SMILES OCC=Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamyl Alcohol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2
Peso formulazione 134.0732