Learn More
Cinnamyl bromide, 97%, predominantly trans
Codice prodotto. 10787461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10787461 5 g Bottiglia in vetro 5g
10122261 25 g Bottiglia in vetro 25g
10041781 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10787461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110400050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4392-24-9
Formula molecolare C9H9Br
Molecular Weight (g/mol) 197.07
Numero MDL MFCD00000245
InChI Key RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC Name [(E)-3-bromoprop-1-enyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamyl bromide
Nota nome 97%
Punto di fusione 26°C to 32°C
Densità 1.3320g/mL
Punti di ebollizione 103°C (22.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCH2Br
Indice di rifrazione 1.621
Quantità 5 g
Beilstein 05, II, 372
Gravità specifica 1.332
Peso formulazione 197.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder