Learn More
Cinnamyl bromide, predominantly trans, 95%
Codice prodotto. 11324594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324594 100 g 100g
11304594 5 g 5g
11314594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11324594 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01420.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Aggiungi al carrello
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.075 g/mol
Cinnamyl bromide, is used in the synthesis of naftifine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cinnamyl bromide, is used in the synthesis of naftifine.
Solubility
Soluble in methanol. Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4392-24-9
Formula molecolare C9H9Br
Molecular Weight (g/mol) 197.075
Numero MDL MFCD00000245
InChI Key RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC Name [(E)-3-bromoprop-1-enyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Tekniske data
Materiale o nome chimico Cinnamyl bromide
Nota nome predominantly trans
Punto di fusione 26°C to 29°C
Punti di ebollizione 88°C to 90°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.621
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 605833
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 197.08
Percent Purity 95%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.