Learn More
Cinnarizine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418606
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1090
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Cinnarizine is an antihistamine and a calcium channel blocker, promote cerebral blood flow, used to treat cerebral apoplexy, post-trauma cerebral symptoms, and cerebral arteriosclerosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnarizine
CAS 298-57-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H28N2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 7.14 mg/mL (19.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC1
Molecular Weight (g/mol) 368.51
Peso formulazione 368.51
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only