Learn More
MedChemExpress Cinobufagin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecolare | 442.54 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 470-37-1 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.9% |
| Solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.97 mM) |
| Sinonimo | Cinobufagine |
| Bersaglio | Autophagy∣Apoptosis |
| Vedi altri risultati |