Learn More
Cinoxacin, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cinoxacin |
| CAS | 28657-80-9 |
| Nomi componenti o analita | Cinoxacin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H10 N2 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| Vedi altri risultati |