Learn More
Cinoxacin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478596
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478596 100 mg 100mg
16424547 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478596 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1085
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cinoxacin (Compound 64716), a synthetic antimicrobial related to the quinolone class of orally active antibacterial agent. Cinoxacin has antibacterial activity against many gram-negative aerobic bacteria and inhibits bacterial DNA synthesis. Cinoxacin can be used for the research of urinary tract infections and bacterial prostatitis.
Cinoxacin (Compound 64716), a synthetic antimicrobial related to the quinolone class of orally active antibacterial agent. Cinoxacin has antibacterial activity against many gram-negative aerobic bacteria and inhibits bacterial DNA synthesis. Cinoxacin can be used for the research of urinary tract infections and bacterial prostatitis.
Specifica
Materiale o nome chimico Cinoxacin
Forma fisica Solid
CAS 28657-80-9
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H10N2O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Compound 64716
Informazioni di solubilità DMSO : 8.33 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC)C2=C(C=C3C(OCO3)=C2)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 262.22
Peso formulazione 262.22
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only