Learn More
Cinoxacin, Mikromol™
Codice prodotto. 17969284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17969284 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17969284 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1991.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cinoxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Nomi componenti o analita Cinoxacin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H10 N2 O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
InChI Formula InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
IUPAC Name 1-ethyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 262.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 262.059 g/mol