Learn More
Cinoxacin, TRC
Codice prodotto. 17988104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17988104 1 g 1g
17957824 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17988104 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4757001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28657-80-9
Formula molecolare C12 H10 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 262.22
Sinonimo [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
IUPAC Name 1-ethyl-4-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Specifica
Materiale o nome chimico Cinoxacin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
Peso formulazione 262.059