Learn More
Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2 |
| Peso formulazione | 385.1205 |
| Percent Purity | >95% |