missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ciprofloxacin lactate, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ciprofloxacin lactate |
| CAS | 97867-33-9 |
| Nomi componenti o analita | Ciprofloxacin lactate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H18 F N3 O3 . C3 H6 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 2-hydroxypropanoate (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, mono(2-hydroxypropanoate) (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid (1:1) (9CI), Ciprofloxacin lactate |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18FN3O3.C3H6O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;1-2(4)3(5)6/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(O)C(=O)O.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Spot an opportunity for improvement?