missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ciprofloxacin Lactate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ciprofloxacin lactate |
| CAS | 97867-33-9 |
| Formula molecolare | C17 H18 F N3 O3 . C3 H6 O3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, mono(2-hydroxypropanoate) (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid (1:1) (9CI), Ciprofloxacin lactate |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18FN3O3.C3H6O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;1-2(4)3(5)6/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);2,4H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(O)C(=O)O.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC Name | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;2-hydroxypropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 421.42 |
| Peso formulazione | 421.1649 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?