Learn More
Brady™ Metodo sicuro ed efficace per il bloccaggio di interruttori europei. Installabile senza l’ausilio di attrezzi. Il dispositivo di bloccaggio si applica con estrema facilità premendo semplicemente un pulsante. Dispositivo di bloccaggio a tirante con rotella per un’applicazione rapida
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Unique - requires no tools to install.
- The lockout easily installs with the aid of a push button.
- The tie-bar style lockout has a thumb wheel for quick application.
Specifica
Specifica
| Product Type | Circuit Breaker Lockout |
| Alternate Part Number | ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO TB EA |
| Colore | Red |
| Materiale | Glass-filled Nylon |
| Certificazione/Conformità | OSHA 1910.147 |
| Descrizione | Miniature Circuit Breaker Lockouts - Tie-Bar |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.95 in |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.28 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 24.13 mm |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 7 mm |
| Vedi altri risultati |