Learn More
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10615382 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10615382 5 g Bottiglia in vetro 5g
10625382 100 g Plastic bottle 100g
10091590 250 g Plastic bottle 250g
10331144 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10615382 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138230050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 1469-48-3
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Numero MDL MFCD00005880
InChI Key CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Sinonimo cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-tetrahydrophthalimide, unii-es57d28o1u, 4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis, cis-.delta.4-tetrahydrophthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
PubChem CID 92888
IUPAC Name (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
SMILES C1C=CCC2C1C(=O)NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Nota nome 96%
Punto di fusione 131.0°C to 138.0°C
Colore Beige to Brown-Yellow or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.