Learn More
cis-1,2-Cyclohexanediol, 99%, ACROS Organics™
29.70€ - 99.80€
Identificatori chimici
CAS 1792-81-0
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00064944
InChI Key PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
Sinonimo cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
PubChem CID 92903
ChEBI CHEBI:32329
IUPAC Name (1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10003450 SDS Vedere i documenti Acros Organics
300970010
1g Glass bottle 29.70€
1g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 07-02-2020
Aggiungi al carrello
10412855 SDS Vedere i documenti Acros Organics
300970050
5g Glass bottle 99.80€
5g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 1
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
1792-81-0
116.16
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
92903
(1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol
C6H12O2
MFCD00064944
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
CHEBI:32329
C1CCC(C(C1)O)O
Specifica
cis-1, 2-Cyclohexanediol
Glass bottle
98°C to 101°C
1792-81-0
C6H12O2
MFCD00064944
Solubility in water: slightly soluble in water
C1CCC(C(C1)O)O
116.16
CHEBI:32329
Crystalline Flakes or Powder
Authentic
White to Beige
1g
98.5% min. (GC)
C6H10(OH)2
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
(1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol
92903
116.16
99%