Learn More
cis-1,2-Cyclopentanediol, 98%
Codice prodotto. 10013750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10013750 1 g Bottiglia in vetro 1g
10444935 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10013750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310290010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5057-98-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5057-98-7
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00134192
InChI Key VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Sinonimo cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol
PubChem CID 2733293
IUPAC Name (1R,2S)-cyclopentane-1,2-diol
SMILES C1CC(C(C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,2-Cyclopentanediol
Punto di fusione 32.0°C to 33.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 83.0°C to 83.5°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H8(OH)2
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4790
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: partially soluble in water.
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting