Learn More
cis-1,2-Dichloroethylene, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10657642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mL
10 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
2.50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10657642 2.5 mL Bottiglia in vetro 2.50mL
10684762 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657642 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113380025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-59-2
Formula molecolare C2H2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 96.94
Numero MDL MFCD00000925
InChI Key KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Sinonimo cis-1,2-dichloroethene, z-1,2-dichloroethene, cis-1,2-dichloroethylene, z-1,2-dichloroethylene, cis-dichloroethylene, acetalyne dichloride, acetylene dichloride, cis, ethene, 1,2-dichloro-, z, cis-acetylene dichloride, unii-fyo9g15jyd
PubChem CID 643833
ChEBI CHEBI:28805
IUPAC Name (Z)-1,2-dichloroethene
SMILES C(=CCl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1, 2-Dichloroethylene
Nota nome 97%
Punto di fusione -80.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 60.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH=CHCl
Indice di rifrazione 1.4475 to 1.4495
Quantità 2.5 mL
Beilstein 01,188
Fieser 13,293
Indice di Merck 15,87
Gravità specifica 1.28
Stabilizzatore 0.003% MEHQ
Peso formulazione 96.94
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid