Learn More
cis-1,3-Dichloropropene, TRC
Codice prodotto. 30353843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30353843 5 g 5g
30357213 25 g -
30359120 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30353843 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2696805G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10061-01-5
Formula molecolare C3 H4 Cl2
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Sinonimo 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
IUPAC Name (Z)-1,3-dichloroprop-1-ene
SMILES ClC\C=C/Cl
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,3-Dichloropropene
Note sul grado di purezza GC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Peso formulazione 109.969
Percent Purity >95%