Learn More
cis-1,3-Dichloropropene, TRC
Codice prodotto. 30359120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359120 10 g 10g
30353843 5 g 5g
30357213 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30359120 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC26968010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10061-01-5
Formula molecolare C3 H4 Cl2
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Sinonimo 1-Propene, 1,3-dichloro-, (Z)-, Propene, 1,3-dichloro-, (Z)- (8CI), (1Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloro-1-propene, (Z)-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloro-1-propene, cis-1,3-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropylene, cis-3-Chloroallyl chloride, cis-Telone
IUPAC Name (Z)-1,3-dichloroprop-1-ene
SMILES ClC\C=C/Cl
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,3-Dichloropropene
Note sul grado di purezza GC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
Peso formulazione 109.969
Percent Purity >95%