Learn More
cis-1,3-O-Benzylideneglycerol, TRC
Codice prodotto. 30335571
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335571 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB27927510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,3-O-Benzylideneglycerol
CAS 4141-19-9
Formula molecolare C10 H12 O3
Quantità 10 g
Sinonimo 1,3-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis-, m-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis- (8CI), cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, cis-1,3-O-Benzylideneglycerol, cis-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H](OC1)c2ccccc2
IUPAC Name 2-phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Peso formulazione 180.0786