Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-1, 4-Dichloro-2-butene |
| Punto di fusione | -48.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1800g/mL |
| Punti di ebollizione | 152.0°C (758.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 55°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ClCH2CH=CHCH2Cl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- cis-1,4-Dichloro-2-butene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H350-Può provocare il cancro.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.