Learn More
cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, TRC
Codice prodotto. 30007151
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007151 5 mg 5mg
30004176 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007151 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4488155MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58955-94-5
Formula molecolare C15H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 270.28
Sinonimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11S)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, cis-, rel-(10R,11S)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 5924, cis-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, cis-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
IUPAC Name (5S,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14+
Peso formulazione 270.1004
Percent Purity >95%