Learn More
cis-10-Hydroxy Nortriptyline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-10-Hydroxy Nortriptyline |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11- |
| Peso formulazione | 279.1623 |