Learn More
cis-10-Hydroxy Nortriptyline, TRC
Codice prodotto. 30006867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006867 2.5 mg 2.50mg
30004334 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30006867 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9488152.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 47132-19-4
Formula molecolare C19 H21 N O
Molecular Weight (g/mol) 279.38
Sinonimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (5Z)-5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-, (Z)-, 10-Hydroxy-(Z)-nortriptyline, cis-10-Hydroxynortriptyline, (Z)-10-Hydroxynortriptyline
IUPAC Name (11Z)-11-[3-(methylamino)propylidene]-5,6-dihydrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-5-ol
SMILES CNCC\C=C/1\c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico cis-10-Hydroxy Nortriptyline
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11-
Peso formulazione 279.1623