Learn More
cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-4-yl-methyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Methanesulfonate |
| CAS | 103661-14-9 |
| Formula molecolare | C14 H15 Cl2 N3 O5 S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Itraconazole Impurity 16 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15Cl2N3O5S/c1-25(20,21)23-6-11-5-22-14(24-11,7-19-8-17-18-9-19)12-3-2-10(15)4-13(12)16/h2-4,8-9,11H,5-7H2,1H3/t11-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OC[C@H]1CO[C@@](Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| IUPAC Name | [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl methanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 408.257 |
| Peso formulazione | 407.011 |