Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-2, 3-Epoxybutane |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | -84°C to 83°C |
| Colore | Brown to White or Purple |
| Densità | 0.8260g/mL |
| Punti di ebollizione | 60.0°C to 61.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −21.7°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (corrected for H2O) (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |