Learn More
cis-2,6-Dimethylmorpholine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25g
100g
500g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
6485-55-8
C6H13NO
115.18
MFCD00078428
HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
641500
(2S,6R)-2,6-dimethylmorpholine
CC1CNCC(O1)C
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
6485-55-8
C6H13NO
115.18
MFCD00078428
HNVIQLPOGUDBSU-OLQVQODUSA-N
cis-2,6-dimethylmorpholine, 2r,6s-2,6-dimethylmorpholine, 2s,6r-2,6-dimethylmorpholine, unii-vwd860p007, 2,6-dimethylmorpholine, cis, morpholine, 2,6-dimethyl-, cis, 2,6-dimethyl-morpholine, morpholine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, cdmm, pubchem16624
641500
(2S,6R)-2,6-dimethylmorpholine
CC1CNCC(O1)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Materiale o nome chimico cis-2, 6-Dimethylmorpholine
Densità 0.9300g/mL
Colore Colorless
Punto di fusione -85°C
Punti di ebollizione 140°C to 142°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Intervallo percentuale saggio 2% max. Trans-2,6-dimethylmorpholine (GC)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.447
Quantità 25g
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Gravità specifica 0.93
Peso formulazione 115.18
Forma fisica Liquid
Percent Purity 97%
Viscosità 5.3 mPa.s (20°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-2,6-Dimethylmorpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.