Learn More
cis-2,6-Dimethylpiperazine, 99+%
Codice prodotto. 11332737
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11332737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15684.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 21655-48-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21655-48-1
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.192
Numero MDL MFCD07772435
InChI Key IFNWESYYDINUHV-OLQVQODUSA-N
Sinonimo cis-2,6-dimethylpiperazine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl piperazine, 2s,6r-2,6-dimethylpiperazine, cis-2,6-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,6-dimethyl-, 2r,6s-rel, 2,6-dimethyl piperazine, 26dmprz, 2,6-dimethylpiperazine #, 2,6-cis-dimethylpiperazine
PubChem CID 6950261
IUPAC Name (2S,6R)-2,6-dimethylpiperazine
SMILES CC1CNCC(N1)C
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2,6-Dimethylpiperazine
Punto di fusione 108°C to 111°C
Punti di ebollizione 162°C
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN1325
Beilstein 79881
Peso formulazione 114.19
Percent Purity ≥99%