Learn More
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxamide, 98%
Codice prodotto. 10653142 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10653142
Marca: Thermo Scientific Acros 334420010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 135053-11-1 | C6H12N2O | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxamide
Punto di fusione 131.0°C to 137.0°C
Nota nome 98%
CAS 135053-11-1
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C6H12N2O
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C5H8(NH2)CONH2
Numero MDL MFCD01863253
Sinonimo cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxamide, 2beta-aminocyclopentane-1beta-carboxamide, +/--cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s, 1r,2s-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s-9ci
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,ethanol,dmso,,dmf,hydrochloric acid
InChI Key FUGFTUCRJJFPES-UHNVWZDZSA-N
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)N
IUPAC Name (1R,2S)-2-aminocyclopentane-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Quantità 1 g
PubChem CID 2733686
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals