Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid |
| Punto di fusione | 218.0°C to 220.0°C |
| Nota nome | 98+% |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Formula molecolare | C6H11NO2 |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.159 |
| Quantità | 500 mg |
| Peso formulazione | 129.16 |
| Percent Purity | ≥98% |