Learn More
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10257130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10257130 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10257130 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 298382500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
Punto di fusione 199°C to 202°C
Nota nome 99%
CAS 212755-84-5
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare HCl·1/2H2O
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL MFCD00800502
Sinonimo 1s,2r-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrate hydrochloride, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate, 99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
InChI Key LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O.Cl
IUPAC Name (1R,2S)-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 174.63
Quantità 250 mg
PubChem CID 2733976
Peso formulazione 174.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder