Learn More
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 10722964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10722964 5 g 5g
10389000 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10722964 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265850050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6936-47-6 | C6H13NO·HCl | 151.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6936-47-6
Numero MDL MFCD00143981
InChI Key LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N
Sinonimo 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride
PubChem CID 12228413
IUPAC Name (1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride
SMILES C1CCC(C(C1)N)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Punto di fusione 186.0°C to 190.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H13NO·HCl
Formula lineare H2NC6H10OH·HCl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol
Molecular Weight (g/mol) 151.64
Peso formulazione 151.64
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder