Learn More
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10063190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10063190 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10379240 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10063190 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 265882500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24947-68-0
Formula molecolare C7H16NO
Molecular Weight (g/mol) 130.21
Numero MDL MFCD00143984
InChI Key JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Sinonimo 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
PubChem CID 2724656
IUPAC Name (1S,2S)-2-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride
SMILES [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 182.0°C to 185.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 165.66
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.