Learn More
cis-2-Butene-1,4-diol, TRC
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis-2-Butene-1,4-diol |
| CAS | 6117-80-2 |
| Formula molecolare | C4H8O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-2-Butene-1,4-diol, (2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-2-Butene-1,4-diol |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1- |
| SMILES | OC\C=C/CO |
| IUPAC Name | (Z)-but-2-ene-1,4-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.11 |
| Peso formulazione | 88.0524 |