Learn More
cis-2-Hexen-1-ol, 94%, remainder mainly trans isomer
Codice prodotto. 11484754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484754 25 g 25g
11474754 5 g 5g
11494754 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484754 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13734.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 928-94-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928-94-9
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00063209
InChI Key ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Sinonimo cis-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, z, cis-hex-2-en-1-ol, z-2-hexen-1-ol, z-hex-2-en-1-ol, unii-871tel510e, 2z-hexen-1-ol, 2z-hex-2-en-1-ol, cis-1-hydroxy-2-hexene, cis-2-hexenol
PubChem CID 5324489
IUPAC Name (Z)-hex-2-en-1-ol
SMILES CCC\C=C/CO
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Hexen-1-ol
Densità 0.847
Punti di ebollizione 158°C
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Note percentuale saggio remainder mainly trans isomer
Indice di rifrazione 1.441
Quantità 25 g
Numero UN UN1987
Beilstein 1719708
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 94%