Learn More
cis-2-Hexen-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30405118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405118 5 g 5g
30389455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30405118 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2936355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Hexen-1-ol
CAS 928-94-9
Formula molecolare C6H12O
Quantità 5 g
Sinonimo (2Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-1-Hydroxy-2-hexene, (Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-2-Hexenol, cis-2-Hexenol, cis-beta,gamma-Hexenol
InChI Formula InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
SMILES CCC\C=C/CO
IUPAC Name (Z)-hex-2-en-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Peso formulazione 100.0888