Learn More
cis-2-Hexene, 96%
Codice prodotto. 15490398
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15490398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53506.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7688-21-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-2-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
cis-2-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Immiscible in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7688-21-3
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00066520
InChI Key RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Sinonimo cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 643835
IUPAC Name (Z)-hex-2-ene
SMILES CCC\C=C/C
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Hexene
Densità 0.669
Punti di ebollizione 68°C to 70°C
Punto d'infiammabilità −25°C (−13°F)
Indice di rifrazione 1.396
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1719019
Informazioni di solubilità Immiscible in water.
Peso formulazione 84.16
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-2-Hexene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cis-2-Hexene