Learn More
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 10794375 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794375 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10001754 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10794375 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425902500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22255-16-9 | C6H9NO2 | 127.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22255-16-9
Formula molecolare C6H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 127.14
Numero MDL MFCD03093875,MFCD05663832
InChI Key JBDOTWVUXVXVDR-UOWFLXDJSA-N
Sinonimo 3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
PubChem CID 77906410
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1[NH2+]C[C@H]2C[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Punto di fusione 252.0°C to 256.0°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
IUPAC Name (1S,2S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Peso formulazione 127.14
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.