Learn More
cis-3-Chloroacrylic acid, 98+%
Codice prodotto. 11442537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442537 5 g 5g
11432537 1 g 1g
11452537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11442537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14798.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1609-93-4 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1609-93-4
Formula molecolare C3H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 106.51
Numero MDL MFCD00004368
InChI Key MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Sinonimo cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
PubChem CID 643794
ChEBI CHEBI:27397
IUPAC Name (Z)-3-chloroprop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)\C=C/Cl
Specifica
Materiale o nome chimico cis-3-Chloroacrylic acid
Punto di fusione 60°C to 62°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1720278
Peso formulazione 106.51
Percent Purity ≥98%